4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905140-1G
PC905140-250MG
APOSPC905140-1GEA
3110
CZK
APOSPC905140-1G
APOSPC905140-250MG
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
4-Fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₉H₆FNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00056930 CAS číslo: 23073-31-6 |