Tisk…
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905115-1G PC905115-250MG
APOSPC905115-1GEA 12010 CZK
APOSPC905115-1G APOSPC905115-250MG
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
7-Fluoro-benzo[d]isoxazol-3-ylamine
Vzorec: C₇H₅FN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11845366
CAS číslo: 268734-39-0