Tisk…
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905105-5G
APOSPC905105-5GEA 3540 CZK
APOSPC905105-5G
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone 95%
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₆FNO₃
MW: 183,137 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835330
CAS číslo: 2250-48-8