4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC905092-100MG
PC905092-1G
PC905092-250MG
APOSPC905092-100MGEA
622
CZK
APOSPC905092-100MG
APOSPC905092-1G
APOSPC905092-250MG
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole 95%
4-Fluoro-1-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₇FN₂ MW: 150.153 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11052635 CAS číslo: 1092961-07-3 |