Tisk…
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905086-100MG PC905086-1G PC905086-250MG
APOSPC905086-100MGEA 3740 CZK
APOSPC905086-100MG APOSPC905086-1G APOSPC905086-250MG
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5,6-Difluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₄F₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663995
CAS číslo: 129295-33-6