Tisk…
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905067-1G PC905067-250MG
APOSPC905067-1GEA 10550 CZK
APOSPC905067-1G APOSPC905067-250MG
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-methyl-phenyl)-formamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441851
CAS číslo: 153797-65-0