Tisk…
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-(3-fluorophenyl)ethanone
PC905062-1G PC905062-250MG
APOSPC905062-1GEA 15010 CZK
APOSPC905062-1G APOSPC905062-250MG
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone 95%
2-Chloro-5'-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆ClFO
Bod tání: 27…32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09992878
CAS číslo: 53688-18-9
UN: 3261
ADR: 8,III