Tisk…
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905038-1G PC905038-5G
APOSPC905038-1GEA 744 CZK
APOSPC905038-1G APOSPC905038-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde 95+%
3-Bromo-5-fluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,008 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD21606586
CAS číslo: 185345-46-4