5-Fluoro-4-chromanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905030-1G
PC905030-5G
PC905030-100MG
PC905030-250MG
APOSPC905030-1GEA
9690
CZK
APOSPC905030-1G
APOSPC905030-5G
APOSPC905030-100MG
APOSPC905030-250MG
5-Fluoro-4-chromanone 95%
5-Fluoro-4-chromanone
Vzorec:
C₉H₇FO₂ MW: 166.149 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09743992 CAS číslo: 188826-32-6 |