Tisk…
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC905024-10G PC905024-1G PC905024-5G
APOSPC905024-10GEA 24800 CZK
APOSPC905024-10G APOSPC905024-1G APOSPC905024-5G
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 96%
4-Hydroxymethyl-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202698
CAS číslo: 157437-25-7