Tisk…
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC905021-1G PC905021-5G
APOSPC905021-1GEA 6020 CZK
APOSPC905021-1G APOSPC905021-5G
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol 97%
2-(6-Fluoro-pyridin-2-ylamino)-ethanol
Vzorec: C₇H₉FN₂O
MW: 156.158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14600159
CAS číslo: 1000981-41-8