Tisk…
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904995-1G PC904995-250MG
APOSPC904995-1GEA 9490 CZK
APOSPC904995-1G APOSPC904995-250MG
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine 95%
4,4-Difluorocyclohexaneethanamine
Vzorec: C₈H₁₅F₂N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189567
CAS číslo: 1054314-53-2