Tisk…
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904990-1G PC904990-250MG
APOSPC904990-1GEA 22950 CZK
APOSPC904990-1G APOSPC904990-250MG
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine 95%
6-Fluoro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₅FN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072710
CAS číslo: 1245644-40-9