Tisk…
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904965-1G PC904965-5G
APOSPC904965-1GEA 2570 CZK
APOSPC904965-1G APOSPC904965-5G
4-Fluoro-2-morpholinoaniline 95%
4-Fluoro-2-morpholinoaniline
Vzorec: C₁₀H₁₃FN₂O
MW: 196,221 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11849334
CAS číslo: 232951-87-0