Tisk…
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904955-1G PC904955-250MG
APOSPC904955-1GEA 4960 CZK
APOSPC904955-1G APOSPC904955-250MG
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide 97%
3-Bromo-5-fluoroisonicotinamide
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD20524845
CAS číslo: 1353636-72-2