Tisk…
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904944-1G PC904944-5G
APOSPC904944-1GEA 4140 CZK
APOSPC904944-1G APOSPC904944-5G
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline 98%
5-Fluoro-2,N-dimethylaniline
Vzorec: C₈H₁₀FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10000410
CAS číslo: 881848-77-7