2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904926-1G
PC904926-250MG
APOSPC904926-1GEA
7910
CZK
APOSPC904926-1G
APOSPC904926-250MG
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 95%
2-(2-Fluorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₉FO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11895893 CAS číslo: 455267-56-8 |