Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC904903-1G
PC904903-250MG
PC904903-5G
APOSPC904903-1GEA
1540
CZK
APOSPC904903-1G
APOSPC904903-250MG
APOSPC904903-5G
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate 95+%
Methyl 2-amino-4-bromo-5-fluorobenzoate
Vzorec:
C₈H₇BrFNO₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD22565660 CAS číslo: 1395493-30-7 |