Tisk…
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904897-1G PC904897-250MG
APOSPC904897-1GEA 24600 CZK
APOSPC904897-1G APOSPC904897-250MG
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine 95%
(4-Fluoro-3-nitrophenyl)methanamine
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06212995
CAS číslo: 771581-73-8