Tisk…
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904889-1G PC904889-250MG
APOSPC904889-1GEA 12400 CZK
APOSPC904889-1G APOSPC904889-250MG
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide 95%
N-(3-Fluoro-2-chloro-phenyl)-formamide
Vzorec: C₇H₅ClFNO
MW: 173,572 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19441850
CAS číslo: 1070892-66-8