Tisk…
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904887-10G PC904887-1G PC904887-5G
APOSPC904887-10GEA 19150 CZK
APOSPC904887-10G APOSPC904887-1G APOSPC904887-5G
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile 96%
5-Amino-4-bromo-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₄BrFN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977386
CAS číslo: 893615-28-6