Tisk…
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904824-100MG PC904824-1G PC904824-250MG
APOSPC904824-100MGEA 2690 CZK
APOSPC904824-100MG APOSPC904824-1G APOSPC904824-250MG
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one 97%
5-Fluoro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
Vzorec: C₁₀H₉FO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234371
CAS číslo: 93742-85-9