Tisk…
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904806-1G PC904806-250MG
APOSPC904806-1GEA 22950 CZK
APOSPC904806-1G APOSPC904806-250MG
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline 95%
5-Fluoro-2-methyl-3-nitroaniline
Vzorec: C₇H₇FN₂O₂
MW: 170.141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08690074
CAS číslo: 168770-44-3