Tisk…
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904802-1G PC904802-250MG
APOSPC904802-1GEA 910 CZK
APOSPC904802-1G APOSPC904802-250MG
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride 97%
(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)methanamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀FNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546099
CAS číslo: 1214366-31-0