(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904768-1G
PC904768-250MG
APOSPC904768-1GEA
13860
CZK
APOSPC904768-1G
APOSPC904768-250MG
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine 95%
(R)-N-(2,2-Difluoroethylidene)-1-phenylethylamine
Vzorec:
C₁₀H₁₁F₂N MW: 183,198 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01321162 CAS číslo: 160797-29-5 |