Tisk…
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904756-1G PC904756-5G
APOSPC904756-1GEA 4300 CZK
APOSPC904756-1G APOSPC904756-5G
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-formylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₂NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09907858
CAS číslo: 149489-14-5