Tisk…
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904754-1G PC904754-250MG
APOSPC904754-1GEA 13230 CZK
APOSPC904754-1G APOSPC904754-250MG
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one 95%
4-Amino-1,1,1-trifluoro-pent-3-en-2-one
Vzorec: C₅H₆F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230875
CAS číslo: 72885-02-0