Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904733-1G PC904733-5G
APOSPC904733-1GEA 0 CZK
APOSPC904733-1G APOSPC904733-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid 96%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₃F₃N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696306
CAS číslo: 78016-98-5