Tisk…
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904728-1G
APOSPC904728-1GEA 2940 CZK
APOSPC904728-1G
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine 96%
5-(Chloromethyl)-2-fluoropyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
MW: 145,562 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697563
CAS číslo: 315180-15-5