(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904722-1G
PC904722-250MG
APOSPC904722-1GEA
2530
CZK
APOSPC904722-1G
APOSPC904722-250MG
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol 95%
(3,5-Difluoro-4-nitrophenyl)methanol
Vzorec:
C₇H₅F₂NO₃ MW: 189.116 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18633079 CAS číslo: 1123172-89-3 |