Tisk…
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (4S)-6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-amine hydrochloride
PC904702-1G PC904702-250MG
APOSPC904702-1GEA 9330 CZK
APOSPC904702-1G APOSPC904702-250MG
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride 97+%
(S)-6-Fluorochroman-4-amine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₀FNO·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15474861
CAS číslo: 1260609-97-9