Tisk…
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904676-1G PC904676-250MG
APOSPC904676-1GEA 19440 CZK
APOSPC904676-1G APOSPC904676-250MG
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one 95%
2-Chloro-6-fluoroquinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₈H₄ClFN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520685
CAS číslo: 769158-12-5