Tisk…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904625-100MG PC904625-1G PC904625-250MG
APOSPC904625-100MGEA 7710 CZK
APOSPC904625-100MG APOSPC904625-1G APOSPC904625-250MG
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one 98%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)piperidin-4-one
Vzorec: C₇H₁₀F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09936907
CAS číslo: 81363-14-6