Tisk…
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904623-100MG PC904623-1G PC904623-250MG
APOSPC904623-100MGEA 5630 CZK
APOSPC904623-100MG APOSPC904623-1G APOSPC904623-250MG
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline 98+%
Boc-(4R)-4-(4-trifluoromethylbenzyl)-L-proline
Vzorec: C₁₈H₂₂F₃NO₄
MW: 373,367 g/mol
Bod tání: 150…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659430
CAS číslo: 957311-17-0