Tisk…
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904618-1G PC904618-250MG
APOSPC904618-1GEA 6910 CZK
APOSPC904618-1G APOSPC904618-250MG
3-Ethenyl-5-fluoropyridine 95%
3-Ethenyl-5-fluoropyridine
Vzorec: C₇H₆FN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18384200
CAS číslo: 1133879-69-2