Tisk…
Pyridine trifluoroacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904612-100G PC904612-25G PC904612-500G
APOSPC904612-100GEA 2360 CZK
APOSPC904612-100G APOSPC904612-25G APOSPC904612-500G
Pyridine trifluoroacetate 98%
Pyridine trifluoroacetate
Vzorec: CF₃CO₂H·C₅H₅N
Bod tání: 83…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013072
CAS číslo: 464-05-1