Tisk…
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-1-methyl-2-(methylsulphonyl)benzene
PC904607-1G PC904607-250MG
APOSPC904607-1GEA 20900 CZK
APOSPC904607-1G APOSPC904607-250MG
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene 95%
4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)toluene
Vzorec: C₈H₉FO₂S
MW: 188.219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09259030
CAS číslo: 828270-66-2