6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC904604-100MG
PC904604-250MG
APOSPC904604-100MGEA
1620
CZK
APOSPC904604-100MG
APOSPC904604-250MG
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole 96%
6-Bromo-5-fluoro-3-methyl-1H-indazole
Vzorec:
C₈H₆BrFN₂ MW: 229.049 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20278282 CAS číslo: 1394120-64-9 |