2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904601-1G
APOSPC904601-1GEA
2360
CZK
APOSPC904601-1G
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 95%
2-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Vzorec:
C₄H₃F₃N₂ MW: 136,075 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18415320 CAS číslo: 66675-22-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)