6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904597-1G
PC904597-250MG
APOSPC904597-1GEA
22950
CZK
APOSPC904597-1G
APOSPC904597-250MG
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
6-Fluoro-3-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec:
C₇H₆FN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11616901 CAS číslo: 920036-28-8 |