2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904567-1G
PC904567-250MG
APOSPC904567-1GEA
17820
CZK
APOSPC904567-1G
APOSPC904567-250MG
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Vzorec:
C₉H₇FO₄ MW: 198.148 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12406363 CAS číslo: 914301-44-3 |