Tisk…
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC904564-1G PC904564-5G
APOSPC904564-1GEA 8830 CZK
APOSPC904564-1G APOSPC904564-5G
(S)-3-Fluoropyrrolidine 96%
(S)-3-Fluoropyrrolidine
Vzorec: C₄H₈FN
MW: 89,111 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738461
CAS číslo: 136725-54-7