Tisk…
5-Fluoro-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904537-1G PC904537-250MG PC904537-500MG
APOSPC904537-1GEA 24800 CZK
APOSPC904537-1G APOSPC904537-250MG APOSPC904537-500MG
5-Fluoro-D-tryptophan 97%
5-Fluoro-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁FN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797666
CAS číslo: 97749-24-1