2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904515-1G
PC904515-250MG
APOSPC904515-1GEA
20900
CZK
APOSPC904515-1G
APOSPC904515-250MG
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-6-(methylsulphonyl)toluene
Vzorec:
C₈H₉FO₂S MW: 188,219 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527256 CAS číslo: 828270-59-3 |