6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904514-1G
PC904514-250MG
APOSPC904514-1GEA
12400
CZK
APOSPC904514-1G
APOSPC904514-250MG
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole 95%
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
Vzorec:
C₈H₆FNO MW: 151,138 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093954 CAS číslo: 312600-96-7 |