Tisk…
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904498-5G
APOSPC904498-5GEA 2440 CZK
APOSPC904498-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine 95%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13178059
CAS číslo: 956010-87-0