Tisk…
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904484-1G PC904484-250MG
APOSPC904484-1GEA 20900 CZK
APOSPC904484-1G APOSPC904484-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone 95%
5-(2-Fluorophenyl)-2-piperidone
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19348296
CAS číslo: 80942-15-0