Tisk…
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904459-1G PC904459-250MG
APOSPC904459-1GEA 3580 CZK
APOSPC904459-1G APOSPC904459-250MG
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene 95%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)toluene
Vzorec: C₈H₉FO₂S
MW: 188.219 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15527249
CAS číslo: 828270-58-2