2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904455-10G
PC904455-1G
PC904455-5G
APOSPC904455-10GEA
8040
CZK
APOSPC904455-10G
APOSPC904455-1G
APOSPC904455-5G
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline 95%
2-Fluoro-N-methyl-5-nitroaniline
Vzorec:
C₇H₇FN₂O₂ MW: 170.141 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15527248 CAS číslo: 110729-51-6 |