Tisk…
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC904396-1G PC904396-250MG
APOSPC904396-1GEA 20470 CZK
APOSPC904396-1G APOSPC904396-250MG
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(2-Amino-5-chloro-4-fluoro-phenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₇ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11113354
CAS číslo: 937816-85-8